Drukuj
Naczynie do hodowli zapłodnienia in vitro, Costar®
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
2007-0004 2007-0008 2007-0016 2007-0032 2007-0064 2009-0004 2009-0008 2009-0016 2009-0032 2009-0064
215-7313EA 198 PLN
215-7313 215-7314 215-7315 215-7316 215-7317 215-7323 215-7324 215-7325 215-7326 215-7327
Naczynie do hodowli zapłodnienia in vitro, Costar®
Butelki i butle Butle plastikowe
HDPE, półprzezroczysty HDPE lub oranżowe, z nakrętką PP.
  • Dobra odporność chemiczna
  • Odporność termiczna do 120 °C
  • Szczelne
Idealne do zbierania, przechowywania i transportu próbek oraz przechowywania płynnych i stałych substancji. Prostokątny, oszczędzający miejsce kształt. Butelki oranżowe chronią materiały wrażliwe na światło.