Drukuj
Butelki, heavy duty, szerąka szyja, z nakrętką, Nalgene®
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
2125-1000 2125-2000 2125-4000 2126-1000 2126-2000 2126-4000 DS2126-0250 642010-0200
215-7701EA 689 PLN
215-7701 215-7702 215-7704 215-7711 215-7712 215-7714 215-1799 NALG642010-0200
Butelki, heavy duty, szerąka szyja, z nakrętką, Nalgene®
Butelki i butle Butle plastikowe
HDPE, półprzezroczysty z białą nakrętką PP lub PPCO, półprzezroczysty z biała nakrętką PP i uszczelką TPE.
  • HDPE: dobra odporność chemiczna / PPCO: bardzo dobra odporność chemiczna, próżnia do 24h w 20 °C
  • HDPE: odporność termiczna do +120 °C / PPCO: odporność termiczna do +121 °C
  • Szczelne
Duże butelki o mocnych ściankach do wymagających zastosowań ze szczególnie szeroką szyją. Bardzo wytrzymałe, do przechowywania i transportu płynów i substancji suchych.
Uwaga: Note: HDPE bottles are not suitable for vacuum applications.