Drukuj
Butelki z szerąką szyjką, z nakrętką, Nalgene®
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
2189-0001 2189-0002 2189-0004 2189-0008 2189-0016 2189-0032
215-1033EA 464 PLN
215-1033 215-1034 215-1035 215-1036 215-1037 215-1038
Butelki z szerąką szyjką, z nakrętką, Nalgene®
Butelki i butle Butle plastikowe
HDPE, półprzezroczysty, z nakrętką PP.
  • Dobra odporność chemiczna
  • Odporność termiczna od −100 do +120 °C
  • Szczelne
Ekonomiczne, odporne na stłuczenie jednorazowe butelki do zbierania próbek, transportu i przechowywania. Odpowiednie do długiego przechowywania bez narażenia na bezpośrednie promieniowanie UV.