Drukuj
Butelki, szerąka szyja z nakrętką, PassPort IP2, Nalgene®
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
2199-0004 2199-0008 2199-0016 2199-0032
215-1043EA 295 PLN
215-1043 215-1044 215-1045 215-1046
Butelki, szerąka szyja z nakrętką, PassPort IP2, Nalgene®
Butelki i butle Butle plastikowe
HDPE, półprzezroczysty z nakrętką PP.
  • Dobra odporność chemiczna
  • Odporność termiczna do 120 °C
  • Szczelne zamknięcie
Bezpieczne, trwałe, ekonomiczne butelki do transportu i przechowywania substancji niebezpiecznych. Bardzo szeroka szyja do łatwego napełniania i opróżniania płynów i substancji suchych. Wytrzymałe ściany wytrzymują zgniatanie i uderzenia, które mają miejsce podczas transportu. Na dnie butelki umieszczono oznaczenie IP2, nazwę tworzywa, objętość i oznaczenie rejestracyjne. Testowane pod ciśnieniem 15 psi przez 49 CFR 173.27 © (2), ICAO Technical Instructions Part 4; 1.1.6 oraz IATA Dangerous Goods Regulations, Section 5.0.2.9.