Drukuj
Butelki kwadratowe, szerąka szyja, z nakrętką, Nalgene®
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
2122-0010 2123-0010
215-7372EA 258 PLN
215-7372 215-7382
Butelki kwadratowe, szerąka szyja, z nakrętką, Nalgene®
Butelki i butle Butle plastikowe
HDPE półprzezroczysty z nakrętką PP lub PPCO półprzezroczysty z nakrętką PP.
  • HDPE: kompatybilność z większością alkoholi, zasad i kwasów
  • PPCO: bardzo dobra odporność chemiczna, odporność termiczna do 121 °C, autoklawowalne
  • Bardzo szeroka szyja
Butelki o dużej pojemności do wielu różnych zastosowań. Oszczędzające miejsce, z wygodnym zintegrowanym uchwytem.