Drukuj
Butelki z szerąką szyjką, z nakrętką
Dostawca: KARTELL
1608 1610 1612 1614 1616 1618
215-0139EA 18 PLN
215-0139 215-0140 215-0141 215-0142 215-0143 215-0144
Butelki z szerąką szyjką, z nakrętką
Butelki i butle Butle plastikowe
LDPE, translucent with LDPE screw cap.
  • Good chemical resistance
  • Heat resistant up to 75 °C
  • With graduations, leakproof
Multipurpose bottles for a wide variety of uses. Easy filling and dispensing of powders, pastes and liquids.
DIN 13316 and DIN 168
Certyfikaty: DIN 13316 and DIN 168