Drukuj
Butelki oranżowe, szerąka szyja, z nakrętką , Nalgene®
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
2106-0001 2106-0002 2106-0004 2106-0008 2106-0016 2106-0032
215-7231EA 262 PLN
215-7231 215-7232 215-7233 215-7234 215-7235 215-7236
Butelki oranżowe, szerąka szyja, z nakrętką , Nalgene®
Butelki i butle Butle plastikowe
HDPE, oranżowe z oranżową nakrętką PP.
  • Dobra odporność chemiczna
  • Odporność termiczna do 120 °C
  • Szczelne
Oranżowe butelki chronią materiały wrażliwe na światło. Mogą być używane w każdym laboratorium i do zbierania próbek.Szeroka szyja pozwala na szybkie wlewanie i wylewanie płynów, past i proszków.