Drukuj
Butelki, szerąka szyja, z nakrętką , Nalgene®
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
2105-0001 2105-0002 2105-0004 2105-0008 2105-0016 2105-0032
215-7221EA 111 PLN
215-7221 215-7222 215-7223 215-7224 215-7225 215-7226
Butelki, szerąka szyja, z nakrętką , Nalgene®
Butelki i butle Butle plastikowe
PPCO, półprzezroczysty, z nakrętką PP.
  • Bardzo dobra odporność chemiczna
  • Odporność termiczna do +121 °C, autoklawowalne
  • Szczelne
Mogą być używane w każdym laboratorium i do zbierania próbek.Szeroka szyja pozwala na szybkie wlewanie i wylewanie płynów, past i proszków.