Drukuj
VWR®, Butelki, szerąka szyja, z nakrętką
Dostawca: VWR Collection
215-5685EA 513 PLN
215-5685 215-5684 215-5683 215-5682 215-5681
VWR®, Butelki, szerąka szyja, z nakrętką
Butelki i butle Butle plastikowe
PP, prześwitujące.
  • Bardzo dobra odporność chemiczna
  • Odporność na ciepło do +121 °C (przez 20 minut), przy długotrwałym używaniu do +100 °C
  • Szczelne
Perfect for sample collection, storage and transport. Ideal for liquids, pastes and granular material. The wide opening allows easy filling. Can be filled with hot substances. Come with easy to read blue graduations.