Drukuj
Naczynka wagowe szklane
Dostawca: Lenz Laborglas GmbH & CO.KG
05565334 05565340 05565350 05565380 05565550 05565734 05565740 05565750 05565540 05565534 05565580 05565780
611-1236EA 138 PLN
611-1236 611-1237 611-1238 611-1239 611-9308 611-9321 611-9320 611-9319 611-9323 611-9324 611-9325 611-9318
Naczynka wagowe szklane
Butelki i butle Naczynka wagowe
Szkło borokrzemowe, DURAN®.
  • Pokrywka ze szlifem wewnętrznym
  • Konstrukcja pokrywki uniemożliwia kontakt w ważonym medium
  • Dostępne niskie, średnie i wysokie