Drukuj
Naczynka wagowe, PP
Dostawca: KARTELL
340 342 343 345 346 347 348
611-0103EA 38 PLN
611-0103 611-9402 611-0104 611-9403 611-9404 611-9405 611-0105
Naczynka wagowe, PP
Butelki i butle Naczynka wagowe
PP z pokrywą.
  • Bardzo dobra odporność chemiczna
  • Bardzo dobra odporność termiczna
Cylindryczny kształt, z przykręcaną klapką.