Drukuj
Tryskawki, szerąka szyja, Unitary ™, Nalgene®
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
DS2408-0250 DS2408-0500
215-8131EA 413 PLN
215-8131 215-8132
Tryskawki, szerąka szyja, Unitary ™, Nalgene®
Butelki i butle Tryskawki
Bottle and riser made from red LDPE, with red PP screw cap.
  • Szeroka szyja do łatwego, bezpiecznego napełniania, nie kapiące
  • Rurka i butelka wytłoczone z jednego kawałka plastiku, rurka nie zanieczyści się i nie będzie przeciekać
  • Dobra odporność chemiczna, odporność termiczna do +80 °C