Drukuj
Tryskawki, wąska szyja, autoklawowalne, Nalgene®
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
2405-0500 2405-1000
215-8108EA 606 PLN
215-8108 215-8107
Tryskawki, wąska szyja, autoklawowalne, Nalgene®
Butelki i butle Tryskawki
PPCO, półprzezroczysty , z nasadką tryskawkową PP.
  • Bardzo dobra odporność chemiczna, odporność termiczna do +121 °C
  • Uniwersalne; szczelne zamknięcie
  • Z niebieskim oznaczeniem "autoklawowalne" i nadrukowanym rozmiarem