Drukuj
Tryskawki, szerąka szyja, Nalgene®
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
2407-0500 2407-1000
215-0111EA 276 PLN
215-0111 215-0112
Tryskawki, szerąka szyja, Nalgene®
Butelki i butle Tryskawki
LDPE, półprzezroczysty, z nasadką tryskawkową PP.
  • Good chemical resistance
  • Heat resistant up to +80 °C
  • Leakproof closure
Szeroki, bardzo praktyczny otwór do napełniania. Miękkie, łatwe do ściskania.