Drukuj
Tryskawki, wąska szyja
Dostawca: Kautex
76082 76084
KAUT76082EA 20.3 PLN
KAUT76082 KAUT76084
Tryskawki, wąska szyja
Butelki i butle Tryskawki
LDPE, półprzezroczysty , z nasadką tryskawkową z LDPE.
  • Dobra odporność chemiczna
  • Odporność termiczna do 80 °C
  • Szczelne
Ekonomiczne, miękkie i łatwe w ściskaniu. Do użytku z podstawowymi substancjami, jak woda, mydło, rozcieńczone kwasy i zasady. Końcówka może być przycięta, by zwiększyć szybkość przepływu.