Drukuj
Bezpieczne tryskawki, wąska szyja, nadrąkowane, VITsafe ™, z symbolami GHS
Dostawca: VITLAB
1332819 1332839 1332849 1332859 1332869 1332879 1332889 1332899 1332909 1332939 1332949 1332959 1332969 1332979 1331819 1331839 1331849 1331859 1331869 1431829 1432829 1432989 1333839 1333849 1333859 1333869 1433829
215-5716EA 53 PLN
215-5716 215-5714 215-5715 215-5700 215-5702 215-5708 215-5701 215-5709 215-5710 215-5717 215-5703 215-5704 215-5705 215-5706 215-1716 215-6873 215-6874 215-1717 215-6840 215-6841 215-6858 215-6864 215-6876 215-6877 215-1718 215-6878 215-6865
Bezpieczne tryskawki, wąska szyja, nadrąkowane, VITsafe ™, z symbolami GHS
Butelki i butle Tryskawki
LDPE, z gwintowanym złączem VENT CAP.
  • Treść kodowana kolorami z symbolami zagrożeń i opisami zagrożeń zgodnie z wymogami rozporządzenia w sprawie substancji niebezpiecznych
  • Dobra odporność chemiczna
  • Dobra odporność termiczna
VENT CAP działa na zasadzie przepuszczalności gazu/pary. Zakrętka zapobiega wzrostowi ciśnienia pary powyżej zawartości. Zapobiega to kapaniu lub wyciekaniu rozpuszczalnika.
Uwaga: Ważne : Tryskawki, 'Heksan' nie jest odpowiedni dla n-heksanu.