Drukuj
Bezpieczne tryskawki, szewrąka szyja, z etykietą do wasnych zapisów, Azlon®
Dostawca: SciLabware
WGW001VTML WGW020VTML WGW002VTML WGW004VTML
215-3151EA 244 PLN
215-3151 215-3279 215-3278 215-3777
Bezpieczne tryskawki, szewrąka szyja, z etykietą do wasnych zapisów, Azlon®
Butelki i butle Tryskawki
LDPE, translucent with PP spray cap.
  • Wide mouth for easy filling
  • Supplied with adhesive hazard labels
Do-it-yourself DripLok® wash bottles with blank write-on panel.
Certyfikaty: Azlon® wash bottles meet the material requirements of the U.S. Food and Drug Administration as specified in 21 CFR 177.1520.
Informacje do zamówienia: Assorted colour version with each one orange, blue, green, yellow and red cap.