Drukuj
Tryskawki, szerąka szyja, Unitary™, Nalgene®
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
2402-0125 2402-0250 2402-0500 2402-0750 2402-1000
215-8111EA 241 PLN
215-8111 215-8112 215-8113 215-8114 215-8115
Tryskawki, szerąka szyja, Unitary™, Nalgene®
Butelki i butle Tryskawki
LDPE, półprzezroczysty, z nakrętką PP.
  • Szeroka szyja zapewnia szybkie, bezpieczne napełnianie; szczelna nakrętka
  • Uformowana z jednego kawałka plastiku, rurka tryskawkowa nie przecieka i nie może ulec zanieczyszczeniu; końcówka może zostać przycięta by zwiększyć prędkość przepływu
  • Dobra odporność chemiczna, odporność termiczna do 80 °C