Drukuj
Tryskawki z szerąką szyją i kolorowymi nakretkami
Dostawca: KARTELL
1637-00 1638-00 1637-04 1638-04 1637-06 1638-06 1637-10 1638-10
215-9010EA 256 PLN
215-9010 215-9011 215-9012 215-9013 215-9014 215-9015 215-9016 215-9017
Tryskawki z szerąką szyją i kolorowymi nakretkami
Butelki i butle Tryskawki
LDPE, półprzeźroczyste.
  • Dobra odporność chemiczna
  • Odporność temperaturowa do 75 °C
  • Nakrętki dostępne w czterech kolorach
Szeroka szyja ulwatwia napełnianie. Miękkie, łatwe do naciskania z wypukłą podziałką. Nakretki i rurka wylotowa wykonane są jednym elementem, co zapenia wysoką szczeloność. Dostępne są nakrętki w różnych kolorach.