Drukuj
Tryskawki ze zintegrowanym wylewem
Dostawca: KARTELL
1633 1634
215-6411EA 30.5 PLN
215-6411 215-6412
Tryskawki ze zintegrowanym wylewem
Butelki i butle Tryskawki
LDPE, półprzeźroczyste.
  • Dobra odporność chemiczna
  • Odporność temperaturowa do 75 °C
  • Bardzo wygodna, wymagająca niewielkiej siły nacisku
Includes integral rugged uptake with discharge nozzle and attached cap. The spray tube and screw cap are separated so that the bottle cannot drip if the contents are heated or expand.