Drukuj
Tryskawki, wąska szyja, Nalgene®
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
2401-0125 2401-0250 2401-0500 2401-1000
215-8103EA 207 PLN
215-8103 215-8104 215-8105 215-8106
Tryskawki, wąska szyja, Nalgene®
Butelki i butle Tryskawki
LDPE, półprzezroczysty z nasadką rozpryskową z PP.
  • Dobra odporność chemiczna
  • Odporny na temperaturę do +80 °C
  • Zamknięcie i trzpień uformowane w jednym kawałku dla zachowania szczelności
Ekonomiczne, miękkie i bardzo łatwe do naciśnięcia. Do użytku z ogólnymi roztworami, takimi jak woda, mydło, rozcieńczone kwasy i rozcieńczone alkalia. Końcówkę dyszy można przyciąć w celu zwiększenia prędkości przepływu.