Drukuj
Pojemnik na próbki
Dostawca: Simport Scientific
B352 B352-1
720-0390EA 3220 PLN
720-0390 720-0391
Pojemnik na próbki
Butelki i butle Butelki do hodowli muszek owocowych (Drosophila)
Polypropylene bottle useful as a Drosophila stock bottle.
  • Graduated from 0 to 170 ml and 0 to 6 oz.
  • Can also be used as a drosophila stock bottle
  • Snap cap supplied separately
  • Autoclavable
Bottles feature a dip-stick well for small volume testing and a pour spout for dripless pouring. The square base makes this bottle very stable.
Informacje do zamówienia: Snap cap must be purchased separately.
Uwaga: *Produkt(y) na tej stronie nie są objęte zakresem dyrektywy UE 2019/904