Drukuj
Butelki z wąską szyją i nakrętką
Dostawca: MURRAY S
G751/01 G751/11 G752/01
215-3147EA 1630 PLN
215-3147 MURRG751/11 215-3146
Butelki z wąską szyją i nakrętką
Butelki i butle Butelki szklane
Szkło filnt, bezbarwne z aluminiowymi nakrętkami.
  • Bijou, typ media lub uniwersalny
  • z zakrętką aluminiową pokrytką gumą
  • Zasiarczone do użytku w autoklawie