Drukuj
Butelki z korkiem na szlif, szerąka szyja
Dostawca: GLASWARENFABRIK KARL HECHT
41284012 41284030
215-1454EA 0 PLN
215-1454 215-1457
Butelki z korkiem na szlif, szerąka szyja
Butelki i butle Butelki szklane
Soda-lime glass, clear or brown, with standard ground joint and HDPE stopper.
  • Dobre właściwości chemiczne i fizyczne
  • Do zastosowań bez wysokiego obciążenia cieplnego
  • Wymienne plastikowe korki
Zabarwienie oranżowe do ochrony materiałów wrażliwych na światło.
DIN 12039, ISO 4796
Certyfikaty: DIN 12039, ISO 4796