Drukuj
Butelki z korkiem na szlif, szerąka szyja
Dostawca: DWK Life Sciences
231852404 231853606 231854405 231855401 231882407 231883609 231884408 231885404
215-1019EA 75.3 PLN
215-1019 215-1023 215-1737 215-1478 215-1479 215-1480 215-1481 215-1015
Butelki z korkiem na szlif, szerąka szyja
Butelki i butle Butelki szklane
Soda-lime glass, clear or brown, with standard ground joint and glass stopper.
  • Dobre właściwości chemiczne i fizyczne
  • Nie poddawać dużym obciążeniom termicznym
  • Stabilne i wytrzymałe
Dostępne butle ze szkła przezroczystego lub oranżowego do przechowywania substancji wrażliwych na światło.
Certyfikaty: DIN 12039