Drukuj
Butelki PP z wąską szyjką z korąkim na szlif, Vitlab
Dostawca: VITLAB
100594 100694
215-6844EA 304 PLN
215-6844 215-6845
Butelki PP z wąską szyjką z korąkim na szlif, Vitlab
Butelki i butle Butle plastikowe
PP, półprzezroczysty, z korkami HDPE.
  • Bardzo dobra odporność chemiczna
  • Odporny na ciepło do +121 ° C (przez 20 minut), długotrwałe użytkowanie +100 ° C
Perfect for sample collection, storage and transport. Ideal for liquids. Can be filled with hot substances.