Drukuj
Butelki z korkiem na szlif, wąska lub szerąka szyja
Dostawca: GRAVIS
M05254-30 M05364 M05372-12
215-2648EA 2910 PLN
215-2648 215-2656 215-2658
Butelki z korkiem na szlif, wąska lub szerąka szyja
Butelki i butle Butelki szklane
Szkło sodowo-wapniowe, bezbarwne lub oranżowe.
  • Dobre właściwości chemiczne i fizyczne.
  • Nie odporne na szok termiczny.
  • Solidne korki szklane
Zabarwienie oranżowe do ochrony materiałów wrażliwych na światło.