Drukuj
Butelki, wąska szyjka, ze standardowymi stoperami szlifowanymi
Dostawca: Kavalier
N632414126050 N632414126500 N632414126941 N632414226250 N632414226950
215-1750EA 18 PLN
215-1750 215-1753 215-1754 215-1760 215-1763
Butelki, wąska szyjka, ze standardowymi stoperami szlifowanymi
Butelki i butle Butelki szklane
Soda-lime glass, clear or amber, with standard ground joint and glass stopper.
  • Dobra odporność chemiczna i fizyczna
  • Do aplikacji bez wysokich temperatur
  • Korek szklany
Szkło oranżowe do ochrony substancji wrażliwych na światło.
DIN 12036, ISO 4796
Certyfikaty: DIN 12036, ISO 4796