Drukuj
Butelki z korkiem na szlif, wąska szyja
Dostawca: GLASWARENFABRIK KARL HECHT
41280006 41280012 41280018 41280024 41280030 41280036 41282006 41282012 41282018 41282024 41282030 41282036
215-1253EA 40.8 PLN
215-1253 215-1254 215-1255 215-1256 215-1257 215-1258 215-1273 215-1274 215-1275 215-1276 215-1277 215-1278
Butelki z korkiem na szlif, wąska szyja
Butelki i butle Butelki szklane
Soda-lime glass, clear or amber, with standard ground joint and HDPE stopper.
  • Dobre właściwości chemiczne i fizyczne
  • Do zastosowań które nie są powiązane z wysokim obciążeniem cieplnym
  • Stabilne i wytrzymałe
Zabarwienie oranżowe do ochrony materiałów wrażliwych na światło.
DIN 12036, ISO 4796
Certyfikaty: DIN 12036, ISO 4796.