Drukuj
Butle laboratoryjne DURAN® z wąską szyją i nakrętką
Dostawca: DWK Life Sciences
218011453 218011753 218012458 218013651 218014459 218015455 218017353 218018658 218019157 218018855 218012955 218015155 218016957 218010851 218016357 218019251
215-1512EA 72.8 PLN
215-1512 215-1513 215-1514 215-1515 215-1516 215-1517 215-1519 215-1520 215-1522 215-1521 215-2428 215-2429 215-2430 215-3214 215-1518 215-4775
Butle laboratoryjne DURAN® z wąską szyją i nakrętką
Butelki i butle Butelki szklane
DURAN®, szkło borokrzemowe 3.3, przezroczyste, z nakrętką z PP.
  • Very good chemical resistance
  • High temperature resistance
  • Minimal thermal expansion, giving relatively high resistance to temperature changes
  • Glass Type I according to USP, EP and JP
Round, with graduation, DIN thread, pouring ring and blue screw cap.
With printed Retrace Code (batch identification).
*With specially shaped glass rim for improved pouring; no additional pouring ring is needed.
**Ring-shaped reinforcement on the bottle shoulder makes the filling line of the nominal volume visible.
Certyfikaty: ISO 4796-1.