Drukuj
Wirówki stołowe, wentylowane/chłodzone, 5804 / 5804 R (General Lab Product)
Dostawca: KJS KUNSTSTOFFVERPACKUNGEN
E50 E100 E250 E500 E1000
215-6008EA 19.5 PLN
215-6008 215-6009 215-6010 215-6011 215-6012
Wirówki stołowe, wentylowane/chłodzone, 5804 / 5804 R (General Lab Product)
Butelki i butle Butle plastikowe
LDPE, kolor naturalny.
  • Wyciskane, dzięki czemu kolby te stanowią doskonałe pojemniki na zakraplacze lub tryskawki / opryskiwacze
  • Nakrętki (zakrętki, zakraplacze lub rozpylacze) należy zamawiać osobno
Doskonały do pobierania próbek, przechowywania i transportu płynów.