Drukuj
Butelki z wąką szyją i gwintem, VERAL
Dostawca: Müller + Krempel
215-9168EA 213 PLN
215-9168 215-9156 215-9167 215-3694 215-9151 215-9161 215-3693 215-3692 215-9152 215-9163 215-9155 215-9165
Butelki z wąką szyją i gwintem, VERAL
Butelki i butle Butelki szklane
Szkło bezbarwne lub oranżowe, bez zamknięcia.
  • Good chemical and physical properties
  • For use in applications without high thermal loads
  • Opening PP 28 S, without pouring ring and screw cap (available separately)
Idealne do próbkowania, przezchowywania i transportu cieczy Butle oranżowe chroniące substance wrażliwe na światło. 