Drukuj
Butelki PE, wąska szyjka, z możliwością plombowania
Dostawca: KARTELL
15801 15821 15841 15861 15881 15901
215-1329EA 15.5 PLN
215-1329 215-1330 215-1331 215-1332 215-1333 KART15901
Butelki PE, wąska szyjka, z możliwością plombowania
Butelki i butle Butle plastikowe
Półprzezroczysty polietylen.
  • Idealny do wody i olejów, bez ramion, aby ograniczyć przepływ
  • Skala na ściance umożliwia odmierzenie objetości
Butelki można zabezpieczyć za pomocą kołnierza, aby uniknąć zanieczyszczenia próbki podczas transportu.
Certyfikaty: DlN 13316 i 168
Uwaga: Produkt(y) na tej stronie nie są objęte zakresem dyrektywy UE 2019/904.