Drukuj
Butelki LDPE, okrągłe, wąska szyjka, z zakrętką, Azlon®
Dostawca: SciLabware
BNL0060PN BNL0500P BNL1000P BNL0030PN BNL0150PN
215-0522EA 87.6 PLN
215-0522 215-0525 215-0526 215-4058 215-3108
Butelki LDPE, okrągłe, wąska szyjka, z zakrętką, Azlon®
Butelki i butle Butle plastikowe
LDPE, translucent with PP screw cap.
  • Dobra odporność chemiczna, odporność na temperaturę do +80 ° C
  • Bardziej elastyczny i bardziej odporny na uderzenia niż butelki HDPE
Ideal for a wide range of liquid storage and sampling applications.
Uwaga: *Produkt(y) na tej stronie nie są objęte zakresem dyrektywy UE 2019/904