Drukuj
Butelki laboratoryjne, wąska szyjka, z zakrętkami, PYREX®
Dostawca: SciLabware
1515/08D 1515/10D 1515/12D 1515/16D 1515/18D 1515/01D 1515/04D 1515/06D 1515/22D
215-0334EA 71.3 PLN
215-0334 215-0335 215-0336 215-0337 215-0338 215-0330 215-0332 215-0333 BIBB1515/22D
Butelki laboratoryjne, wąska szyjka, z zakrętkami, PYREX®
Butelki i butle Butelki szklane
Szkło borokrzemowe z zakrętkami fenolowymi, PYREX®.
  • Bardzo dobra odporność chemiczna
  • Odporność na wysokie temperatury
  • Minimalna rozszerzalność cieplna, co daje stosunkowo wysoką odporność na zmiany temperatury
Okrągły, z białą podziałką i oznaczeniami Idealne do przechowywania odczynników, wzorców analitycznych i mediów hodowlanych itp. Dostarczane z nakrętkami fenolowymi z uszczelkami od strony PTFE. Z nadrukowanymi kodami partii (identyfikacja partii); certyfikat partii dostępny na www.scilabware.com.
* Bez podziałki
Certyfikaty: ISO 4796