Drukuj
Adapter, standardowe złącze szlifowane na gwincie GL, BOLA
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
2006-0002 2006-0004 2006-0016 2006-0032 2006-9025 2006-9050 2006-9125 2006-0001 2006-0008
215-7565EA 110 PLN
215-7565 215-7566 215-7570 215-7571 215-7562 215-7563 215-7561 215-7564 215-7568
Adapter, standardowe złącze szlifowane na gwincie GL, BOLA
Butelki i butle Butle plastikowe
PPCO, półprzeźroczysty, z zakrętkami PP.
  • Bardzo dobra odporność chemiczna
  • Odporność termiczna do +121 °C, autoklawowalne z zawartością lub bez
  • Wytrzymałe, szczelne
Idealne do przechowywania i transportu płynów.
Uwaga: *Produkt(y) na tej stronie nie są objęte zakresem dyrektywy UE 2019/904.