Drukuj
Butelki HDPE, wąska szyja, z gwintem, Nalgene®
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
362089-0001 362089-0004 362089-0002 362089-0008 362089-0016 362089-0032
215-1234EA 3680 PLN
215-1234 215-1235 215-1587 215-1588 215-1589 215-1590
Butelki HDPE, wąska szyja, z gwintem, Nalgene®
Butelki i butle Butle plastikowe
HDPE, translucent.
  • Dobra odporność chemiczna
  • Butelki i nakrętki spełniają wymagania 21CFR177.1520 do użytku z żywnością i napojami, USP klasy VI
  • Dostarczane bez nakrętek; szczelne zamknięcie z użyciem nakrętek 215-1597/215-1252/215-1598/215-1611/215-1236/215-1247/215-1613
Economical and robust bottles for storing and transporting liquids.