Drukuj
Butelki, wąska szyjka, okrągłe, LDPE, z zakrętkami, Nalgene®
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
2003-0001 2003-0002 2003-0004 2003-0008 2003-0016 2003-0032 2003-9025 2003-9050
215-7524EA 95.1 PLN
215-7524 215-7525 215-7526 215-7528 215-7530 215-7531 215-7522 215-7523
Butelki, wąska szyjka, okrągłe, LDPE, z zakrętkami, Nalgene®
Butelki i butle Butle plastikowe
LDPE, translucent with PP screw cap.
  • Dobra odporność chemiczna, odporność termiczna do +80 °C
  • Odpowiednie do analizy śladowej
  • Bardziej wszechstronne i odporne na uderzenia niż butelki HDPE, szczelne
Idealne do przechowywania i transportu płynów.