Drukuj
Butelki wąska szyja, kwadratowe, z nakrętką, Nalgene®
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
2016-0030 2016-0060 2016-0125 2016-0250 2016-1000 2018-0030 2018-0060 2018-0125 2018-0250 2018-0500 2018-1000 2016-0500
215-7621EA 154 PLN
215-7621 215-7622 215-7623 215-7624 215-7626 215-7641 215-7642 215-7643 215-7644 215-7645 215-7646 215-7625
Butelki wąska szyja, kwadratowe, z nakrętką, Nalgene®
Butelki i butle Butle plastikowe
HDPE, półprzeźroczysty lub PPCO,półprzeźroczysty, z nakrętką PP.
  • HDPE: dobra odporność chemiczna / PPCO: bardzo dobra odporność chemiczna
  • HDPE: odporność termiczna do +120 °C / PPCO: Odporność termiczna do +135 °C, autoklawowalne
  • Szczelne
Ideal for storing and shipping liquids. Graduated.