Drukuj
Butelki ekonomiczne HDPE, wąska szyja, z nakrętką, Nalgene®
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
2089-0002 2089-0004 2089-0008 2089-0016 2089-0032
215-0998EA 464 PLN
215-0998 215-1027 215-1028 215-1029 215-1030
Butelki ekonomiczne HDPE, wąska szyja, z nakrętką, Nalgene®
Butelki i butle Butle plastikowe
HDPE, półprzeźroczysty z zakrętkami PP.
  • Dobra odporność chemiczna
  • Odporność termiczna od −100 do +120 °C
  • Szczelne
Butelki o wąskiej szyjce to lżejsza wersja oryginalnych butelek Lab Quality Nalgene®, do lżejszych, bardziej ogólnych zastosowań.