Drukuj
Zestaw do usuwania wycieków z materiałów stanowiących zagrożenie biologiczne
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
342002-9025 342002-9050 342089-0001 342089-0002 342089-0004 342089-0008 342089-0016 342089-0032
215-1163EA 6480 PLN
215-1163 215-1164 215-1169 215-1170 215-1171 215-1173 215-1180 215-1181
Zestaw do usuwania wycieków z materiałów stanowiących zagrożenie biologiczne
Butelki i butle Butle plastikowe
HDPE, półprzeźroczysty z białą zakrętkami PP.
  • Dobra odporność chemiczna
  • Odporność termiczna od −100 do +120 °C
  • Szczelne
Manufactured and packed under cleanroom conditions to minimise contamination with biological particles. Non toxic and non pyrogenic. Gamma sterilised. Packed in shrink-wrapped trays.
Compliant with the requirements of USP class VI.
Certyfikaty: Zgodne z wymaganiami USP klasy VI.