Drukuj
Butelki HDPE, wąska szyja, z nakrętką, Nalgene®
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
312085-0001 312089-0001 312089-0004 312089-0032 312085-0002 312085-0004 312085-0008 312085-0016 312085-0032 312089-0002 312089-0008 312089-0016
215-1007EA 6630 PLN
215-1007 215-1009 215-1017 215-1432 215-1410 215-1411 215-1412 215-1414 215-1415 215-1416 215-1430 215-1431
Butelki HDPE, wąska szyja, z nakrętką, Nalgene®
Butelki i butle Butle plastikowe
HDPE, translucent or amber with PP screw cap.
  • Dobra odporność chemiczna
  • Odporność termiczna od −100 do +120 °C
  • Szczelne
Ekonomiczne, wytrzymałe butelki do przechowywania i transportu proszków, płynów i past. Butelki oranżowe chronią substancje wrażliwe na światło.
Uwaga: Produkt(y) na tej stronie nie są objęte zakresem dyrektywy UE 2019/904.