Drukuj
Butelki LDPE, wąska szyja z gwintem
Dostawca: MUELLER KREMPEL
14.258.01 14.258.02 14.258.03 14.258.04
215-8331EA 9.1 PLN
215-8331 215-8332 215-8333 215-8334
Butelki LDPE, wąska szyja z gwintem
Butelki i butle Butle plastikowe
LDPE, translucent, without screw cap. Ideal for storing and shipping liquids. Graduated.
  • Good chemical resistance
  • Heat resistant up to +80 °C
  • Side ribbing for better grip
Informacje do zamówienia: Butelki są dostarczane bez nakrętek. Aby uzyskać odpowiednie zakrętki dla 125/500 i 1000 ml zobacz 215-9226 (dla butelek 250 ml patrz MUEL14.063.01)