Drukuj
Butelki, wąska szyjka, okrągłe, PFA, z zakrętkami, Nalgene®
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
1630-0004 1630-0008 1630-0016 1630-0032 DS1630-0001 DS1630-0002
215-7163EA 756 PLN
215-7163 215-7164 215-7165 215-7166 215-7161 215-7162
Butelki, wąska szyjka, okrągłe, PFA, z zakrętkami, Nalgene®
Butelki i butle Butle plastikowe
PFA, półprzeźroczysty, z zakrętkami PFA.
  • Najwyższa odporność chemiczna
  • Odporność termiczna od −270 do +250 °C, autoklawowalne
  • Szczelne zamknięcie
Butelki z największą odpornośćią na ekstremalne temperatury, odczynniki chemiczne i niszczenie. Obojętne na praktycznie wszystkie odczynniki chemiczne, z wyjątkiem płynnych alkalicznych metali, związków fluoru i złożonych związków halogenów w wysokich temperaturach i pod ciśnieniem.
Uwaga: *Produkt(y) na tej stronie nie są objęte zakresem dyrektywy UE 2019/904.