Drukuj
Butla, kwadratowa, w?ska lub szerąka szyja, z gwintem, DURAN®
Dostawca: DWK Life Sciences
238102456 238162453 238163655 238164454 238165459 238202405 238203607 238204406 238262402 238263604 238264403 238265408 238103658 238162453_10 238163655_10
215-1614EA 37.2 PLN
215-1614 215-1634 215-1635 215-1636 215-1637 215-1664 215-1665 215-1666 215-1684 215-1685 215-1686 215-1687 SCOT238103658 SCOT238162453_10 SCOT238163655_10
Butla, kwadratowa, w?ska lub szerąka szyja, z gwintem, DURAN®
Butelki i butle Butelki szklane
Szkło sodowo-wapniowe, przezroczyste lub oranżowe, bez nakrętki.
  • Dobre właściwości chemiczne i fizyczne
  • Nie poddawać dużym obciążeniom termicznym
  • Różne typy nakrętek dostępne na zapytanie
DIN thread. Space saving in storage and transport. Stable, non-slip. Amber to protect light-sensitive materials.