Drukuj
Butelki do wirowania, biobutelka, z zakrętką, Nalgene®
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
2205-0016 2205-0032 DS2205-0010 DS2205-0020 DS2205-0210 DS2205-0250
215-7581EA 319 PLN
215-7581 215-7582 215-7585 215-7586 215-7583 215-7584
Butelki do wirowania, biobutelka, z zakrętką, Nalgene®
Butelki i butle Butle plastikowe
PC, przeźroczyste z zakrętkami PP.
  • Wytrzymałe, odporne na uderzenia
  • Odporność termiczna do 135 °C, autoklawowalne
  • Szczelne
Ideal for storing aqueous solutions and for short-term storage of culture media. The four and eight litre sizes have built-in shoulder loop for attaching an identification tag.