Drukuj
Nalgene® Bottles, Narrow Neck, Square, PC, with Screw Caps
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
2015-0030 2015-0060 2015-0125 2015-1000 2015-0250 2015-0500 2015-2000
215-7601EA 361 PLN
215-7601 215-7602 215-7603 215-7606 215-7604 215-7605 215-7607
Nalgene® Bottles, Narrow Neck, Square, PC, with Screw Caps
Butelki i butle Butle plastikowe
PC, przeźroczyste z zakrętkami PP.
  • Wytrzymałe, odporne na uderzenia, lekkie
  • Odporność termiczna do +135 °C, autoklawowalne
  • Szczelne
Idealne do przechowywania roztworów wodnych i krótkieo przechowywania pożywek hodowlanych. Butelka 2000 ml ma zintegrowany uchwyt dla lepszego przenoszenia.
Made only from high-quality, laboratory-grade, plastic materials for dependably low leachables and extractables. Excellent clarity helps easily identify content levels.
Molded in graduations for ease in dispensing. 2 L size has molded-in handgrips to aid in lifting and pouring contents.
Certyfikaty: USP Class VI; FDA - 21 CFR