Drukuj
Butla, wąska szyja, kwadratowa, z nakrętką, DURAN®
Dostawca: DWK Life Sciences
218202453 218203655 218204454 218205459
215-8401EA 72.3 PLN
215-8401 215-8402 215-8403 215-8404
Butla, wąska szyja, kwadratowa, z nakrętką, DURAN®
Butelki i butle Butelki szklane
DURAN®, borosilicate glass 3.3, clear, with PP screw cap and pouring ring.
  • Doskonała odporność chemiczna
  • Odporność na wysoką temperaturę
  • Minimalna rozszerzalność cieplna, dająca stosunkowo dużą odporność na zmiany temperatury
  • Szkło typu I zgodnie z USP, EP i JP
Podziałka, gwint DIN, pierścień wylewowy i niebieska nakrętka. Kwadratowy kształt pozwala optymalnie wykorzystać przestrzeń na półkach, w chłodziarce, w autoklawie lub podczas transportu. Stabilne, nie wyślizgujące się.
With printed retrace code (batch identification).