Drukuj
Butelki na pożywki, kwadratowe, sterylne, Nalgene®
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
342040-0650 342044-0125 342044-0650 342044-1000 342040-0250 842040-0650 842040-1000 842040-0125
215-1847EA 0 PLN
215-1847 215-1849 215-1850 215-1851 392-0378 392-0381 392-0397 NALG842040-0125
Butelki na pożywki, kwadratowe, sterylne, Nalgene®
Butelki i butle Butelki do hodowli
PET, przeźroczyste, z gwintem lub w kompecie z biały zakrętkami HDPE.
  • Dobra odporność chemiczna
  • Odporność termiczna od −40 do +70 °C
  • Niepękające butelki, szczelne nakrętki
Lekkie niepękające butelki z wybitnymi zdolnościami do dyfuzji gazów, do przechowywania i transportu płynnych pożywek, buforów i surowicy. Butelki i nakrętki są sterylne i niepirogenne. Są niecytotoksyczne. Z teksturowaną podziałką i wewnętrznym pierścieniem uszczelniającym do nakrętek plombujących.
Certyfikaty: Zgodne z wymaganiami USP klasy VI, USP 661 i Farmakopei Europejskiej.Więcej informacji o produkcie