Drukuj
Butelki na pożywki, kwadratowe, z nakrętkami z septą, sterylne, Nalgene®
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
342023-0060 342023-0125 342023-0500 342023-1000 342023-9500
215-1165EA 9330 PLN
215-1165 215-1489 215-1490 215-1491 215-1492
Butelki na pożywki, kwadratowe, z nakrętkami z septą, sterylne, Nalgene®
Butelki i butle Butelki do hodowli
PETG, przeźroczyste z nakrętką silikon/PTFE.
  • Dobra odporność chemiczna
  • Odporność termiczna od −40 do +70 °C
  • Nakrętka silikon/PTFE z septą ma obojętne i hydrofobowe wykończenie PTFE by zapewnić integralność próbek
Idealne do przechowywania biologicznych i diagnostycznych reagentów, dla których konieczne jest aseptyczna pobieranie płynów lub do których dodatki muszą być dodawane strzykawką. Butelki i nakrętki są sterylne i nietoksyczne.
Certyfikaty: Complying with the requirements of USP, Class VI and European Pharmacopeia for Abnormal Toxicity Standards.
Sposób pakowania: Pakowane w folie. Dodatkowo zapakowanez podwójne pudełka do użycia w strefach cleanroom.